Kluczowe dokumenty
G211040
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib) Phosphoramidite
configured for MerMade
Synonim(y):
N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for MerMade
profil nukleozydowy
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
Klucz InChI
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Industry-standard 2′O-TBDMS protective group
- Consistent lot-to-lot purity and performance
- Compatible with deprotection methods based on methylamine or AMA
- Standard RNA phosphoramidites provide excellent coupling results whenused with ETT or BTT as an activator; best results are obtained withActivator 42®
- Capping with standard acetic anhydride capping reagent rather than withFast Deprotection Cap A
- Manufactured under a certified ISO 9001 quality systemDMT-2′O-TBDMS-rG(ib)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?