G1166
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 antibody produced in mouse
clone GAD-6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GAD 65
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GAD-6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mammals (and some lower vertebrates)
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:1,000-1:5,000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?