Kluczowe dokumenty
G5038
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-GAD 65
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (5-22) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, pig, monkey
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas.
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)