Kluczowe dokumenty
G0296
Anti-GRK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-β-ARK1, Anti-β-Adrenergic receptor kinase-1, Anti-ADRBK1, Anti-BARK1, Anti-G Protein-dependent receptor kinase 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human GRK2 or Jurkat cell lysate
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRBK1(156)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie