Kluczowe dokumenty
F6932
Fucoxanthin
carotenoid antioxidant
Synonim(y):
all-trans-Fucoxanthin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC(C)(C)C(=C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)C[C@@]23O[C@]2(C)C[C@@H](O)CC3(C)C)[C@](C)(O)C1
InChI
1S/C42H58O6/c1-29(18-14-19-31(3)22-23-37-38(6,7)26-35(47-33(5)43)27-40(37,10)46)16-12-13-17-30(2)20-15-21-32(4)36(45)28-42-39(8,9)24-34(44)25-41(42,11)48-42/h12-22,34-35,44,46H,24-28H2,1-11H3/b13-12+,18-14+,20-15+,29-16+,30-17+,31-19+,32-21+/t23-,34-,35-,40+,41+,42-/m0/s1
Klucz InChI
SJWWTRQNNRNTPU-XJUZQKKNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?