Kluczowe dokumenty
ETIPRQ10-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
maksymalna pojemność:
10 mL
pojemność × dł.:
0.5-10 mL × 243 mm , L
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
Eppendorf Quality
opakowanie:
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
Materiały
turquoise
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
Eppendorf Quality
opakowanie
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
maksymalna pojemność
10 mL
pojemność × dł.
0.5-10 mL × 243 mm , L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Cechy i korzyści
  • High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
  • Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
  • Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)