Kluczowe dokumenty
EPM1299-0084
Eppendorf® New Brunswick Innova® 40/40R Incubator Shaker
40R, refrigerated, orbit diameter 1.9cm (3/4 in.), AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
Właściwości
40R
CSA and CE compliant
orbit diameter 1.9cm (3/4 in.)
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1299-0084 (US)
Parametry
temp. range (ambient +5 to 80°C)
25-500 rpm (speed range)
±0.25 °C (Temperature Uniformity at 37 Celsius)
szer. × śr. × wys.
55.9 cm × 76.2 cm × 61 cm
rozmiar platformy
46 cm × 46 cm
masa
79.4 kg
Opis ogólny
Wytrząsarki stołowe Innova 40 do inkubacji i 40R do inkubacji i chłodzenia zapewniają lata niezawodnej pracy. Żeliwny, potrójnie mimośrodowy napęd z przeciwwagą firmy Eppendorf został specjalnie zaprojektowany do obsługi szybkich aplikacji i dużych obciążeń. Wytrząsarki inkubacyjne Innova 40 zapewniają bardzo szeroki zakres temperatur do hodowli szerokiej gamy organizmów w kolbach o pojemności do 3 l. Moduł chłodzenia jest wbudowany w Innova 40R.
model stacjonarny
Zastosowanie
  • Hodowla bakterii, owadów, drożdży i komórek roślinnych w kontrolowanym środowisku
  • Przesiewanie pożywek dla optymalnego wzrostu
  • Hodowla kultur nasiennych dla fermentorów/bioreaktorów
Cechy i korzyści
  • Potrójnie mimośrodowy napęd z przeciwwagą w żeliwnej obudowie zapewnia wibracje i bezawaryjną pracę przez lata.
  • Kompaktowy model stacjonarny - łatwo mieści się na stole i mieści kolby o pojemności do 3 l
  • Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwe obserwowanie hodowli i łatwe podnoszenie w celu uzyskania dostępu do wszystkich próbek
  • Wszechstronna platforma na akcesoria (sprzedawana oddzielnie) mieści kolby o pojemności do 3 l, a także statywy na probówki i uchwyty na mikropłytki.
  • Certyfikaty. Spełnia normy cETL, UL, CSA i CE
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)