BMSH2012EUK
Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
shaker, incubator, incubated shaker, magic clamp, culture
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2012-E-UK
Parametry
temp. range at Ambient -15 to 60 °C
30-300 rpm speed
szer. × dł. × wys.
45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions
płytka szer. × dł.
45 cm × 45 cm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)