Kluczowe dokumenty
EPM1282-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1282-9905 (Global)
pojemność
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)