Kluczowe dokumenty
EPM1282-0004
Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shaker
44R, refrigerated, orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
Synonim(y):
New Brunswick Shaker, Wytrząsarka do inkubatorów Eppendorf
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
wejście AC/DC
120 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Właściwości
44R
CSA and CE compliant
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
refrigerated
with UV germicidal lamp
with photosynthetic lighting
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1282-0004 (NA)
Parametry
-20-80 °C temp. range
25-400 rpm (speed range)
±0.25 °C (Temperature Uniformity at 37 Celsius)
szer. × śr. × wys.
135 cm × 87.3 cm × 66 cm
rozmiar platformy
76 cm × 46 cm
masa
257 kg
Opis ogólny
Wytrząsarka inkubacyjna Innova 44 i 44R z dodatkowym chłodzeniem to wytrząsarki z możliwością ustawiania jedna na drugiej, które zapewniają bardzo szerokie możliwości temperaturowe do hodowli szerokiej gamy organizmów w kolbach o pojemności do 5 l. Żeliwny, potrójnie mimośrodowy napęd z przeciwwagą został specjalnie zaprojektowany do obsługi aplikacji o dużej prędkości i dużym obciążeniu. Moduł chłodzenia jest wbudowany w Innova 44R lub może być łatwo dodany do Innova 44 w dowolnym momencie.
model podłogowy z możliwością sztaplowania (x3)
Cechy i korzyści
  • Możliwość sztaplowania - do trzech jednostek dla maksymalnej oszczędności miejsca
  • Programowalne elementy sterujące Innova automatycznie zmieniają temperaturę, prędkość i opcjonalne światła fotosyntetyczne i bakteriobójcze UV w określonych odstępach czasu
  • Wszechstronna platforma na akcesoria (sprzedawana oddzielnie) mieści kolby o pojemności do 5 l
  • Wysuwany mechanizm platformy - zapewnia łatwy i bezproblemowy dostęp do kolb znajdujących się z przodu i z tyłu wytrząsarki inkubacyjnej
  • Wbudowany zbiornik wody nawilża komorę w celu zmniejszenia parowania próbki, jednocześnie chroniąc urządzenie przed rozlaniem, i zawiera odpływ ułatwiający czyszczenie
  • Wysuwany moduł serwisowy umożliwia dostęp do wszystkich podzespołów elektronicznych i grzewczych/chłodzących bez konieczności rozkręcania urządzenia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)