Kluczowe dokumenty
EPM1231-9936
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1231-9936 (NA)
dł. × szerokość
30.5 cm × 42 cm
Opis ogólny
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)