Kluczowe dokumenty
EPK0641-3001
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 76 mm/ 3 in boxes, (4 x 5) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 76 mm/ 3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-3001 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
560 mm (22.1 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and U725G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)