Key Documents
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Opis ogólny
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG