Kluczowe dokumenty
EPK0641-1880
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (2 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Premium U410 i U410 HEF (maks. 120 pojemników), Premium U700 (maks. 240 pojemników), seria CryoCube F570 (maks. 200 pojemników), seria CryoCube F740 (5-komorowa, komory 1-4, maks. 144 pojemniki + piąta komora) do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 15 półek), Premium U700 (maks. 25 półek), HEF U410 (maks. 15 półek), CryoCube serii F570 (maks. 25 półek), CryoCube serii F740 (5-komorowa, komory 1-4, maks. 24 półki)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)