Kluczowe dokumenty
EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały:
colorless wells
round bottom wells
rozmiar:
96 well
pojemność:
2000 μL
pojemność robocza:
2 mL
sterylność:
sterile
Właściwości:
green border with clear wells
Materiały
colorless wells
round bottom wells
sterylność
sterile
Właściwości
green border with clear wells
opakowanie
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951033707 (North America)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
2000 μL
pojemność robocza
2 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)