Kluczowe dokumenty
TANKSQ050
Milli-Q
Milli-Q® SQ XL 50 L Tank
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Opis ogólny
To learn how Milli-Q® SQ 2Series water systems work and read a full overview, visit our dedicated page.
The Milli-Q® SQ 50 L Tank is dedicated to storing up to 50 L of pure RO water for frequent daily usage and for direct feed of lab instruments, such as autoclaves, water baths and dishwashers.
The tank is equipped with a gravity valve dispenser and high flow valve to directly feed lab instruments.
This tank is available as part of the Milli-Q® SR 240XL system, 1 of 6 preset configurations available from the Milli-Q® SQ 2Series of water purification systems. These systems provide full autonomy to users and are adaptable to evolving lab requirements.
Komponenty
The indicated price currently corresponds to the above catalog number only; it is subject to change at any time without notice.
This catalog number does not include the Milli-Q® SR 240XL system.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.