Kluczowe dokumenty
EP6001081510
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (277 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Materiały
stainless steel
Właściwości
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001081510
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(139 mm) (569 mm) (277 mm)
rozmiar
563x140x277 mm
Opis ogólny
Stojaki ze stali nierdzewnej z bocznym dostępem do zamrażarek pionowych do ultra niskich temperatur Eppendorf CryoCube F740. Przechowywanie próbek w zorganizowany sposób pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w zamrażarce ULT. Stojaki umożliwiają wykorzystanie 100% pojemności zamrażarki. W przypadku korzystania z regałów z bocznym dostępem, większość pojemników do przechowywania musi być wyciągana z zimnego wnętrza zamrażarki niskotemperaturowej podczas uzyskiwania dostępu do próbek. Ponadto metalowe stelaże mają długą żywotność i często mogą być używane w zamrażarkach ULT nowej generacji. Stojaki ze stali nierdzewnej są montowane przy użyciu 100% energii ze źródeł odnawialnych i wykonane w 60-65% ze stali pochodzącej z recyklingu. W połączeniu z wykorzystaniem przez Eppendorf opakowań kartonowych wykonanych w 90% z surowców pochodzących z recyklingu, są one dobrym rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć ślad węglowy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)