Kluczowe dokumenty
5.32310
Sigma-Aldrich
Inhibitor c-Myc IV, KJ-Pyr-9
Synonim(y):
4-(2-(furan-2-ylo)-6-(4-nitrofenylo)pirydyn-4-ylo)benzamid, KJPyr9, Krohnke Pyridine-9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
brown
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2nc(cc(c2)c4ccc(cc4)C(=O)N)c3[o]ccc3
InChI
1S/C22H15N3O4/c23-22(26)16-5-3-14(4-6-16)17-12-19(15-7-9-18(10-8-15)25(27)28)24-20(13-17)21-2-1-11-29-21/h1-13H,(H2,23,26)
Klucz InChI
GTTDVYCKFQYVNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, przenikający przez barierę krew-mózg, biodostępny trójpodstawiony związek pirydyny, który hamuje aktywność transkrypcyjną c-Myc. Wykazano, że wiąże się bezpośrednio zarówno z monomerycznym c-Myc (Kd = 6,5 nM), jak i z heterodimerem c-Myc-Max (Kd = 13,4 nM) z wysokim powinowactwem i zakłóca interakcję c-Myc-Max. Wykazuje bardzo słabe powinowactwo do homodimeru Max-Max (Kd > 1 µM). Zakłóca również homodimeryzację Max, choć w mniejszym stopniu niż heterodimeryzacja c-Myc-Max. Wykazano, że hamuje napędzaną przez c-Myc proliferację NCI-H460, MDA-MB-231 i SUM-159PT oraz kilku innych linii komórek nowotworowych (IC50 = 5-10 µM). Zmniejsza również proliferację linii komórkowych chłoniaka Burkitta wyrażających wysoki poziom c-Myc (IC50 = 2,5 µM). Hamuje wzrost komórek MDA-MB-231 w modelu myszy nagich z ksenoprzeszczepem (10 mg/kg, i.p., q.d.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Przepuszczalny dla komórek, trójpodstawiony związek pirydyny, który wykazuje powinowactwo selektywne do Myc(Kd = 6,5 nM/Myc homodimer, 13,4 nM/Myc-Max dimer, >1,0 µM/Max homodimer) i jest 4-krotnie silniejszy wobec Myc-Max niż Max-Max w testach wiązania DNA. Skutecznie zapobiega powstawaniu ogniskowych mikroguzów po transformacji N-Myc, c-Myc, a także ATG- lub CAG-c-Myc hodowanych fibroblastów zarodkowych kurcząt / CEF (> 99.9% inhibicji przy 10 µM w kulturach transformowanych ATG-c-Myc), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną lub niewielką siłę działania przeciwko kulturom transformowanym przez v-Src (brak inhibicji do 20 µM), v-Jun lub PI 3-K H1047R (45,5% inhibicji przy 10 µM). Selektywnie hamuje zależną od Myc proliferację ludzkich i ptasich kultur (skuteczne stężenie 25 do 50 µM; IC50 1 do 10 µM), jednocześnie wykazując niewielką siłę działania przeciwko niezależnemu od Myc wzrostowi ludzkich fibroblastów skóry, nietransformowanych, transformowanych v-jun lub transformowanych metylocholantrenem fibroblastów zarodka przepiórczego, nawet przy wysokim stężeniu 50 µM. Stwierdzono, że hamuje ekspansję guza pochodzącego z MDA-MB-231 u myszy (10 mg/kg/d i.p.) in vivo z jednoczesną regulacją w górę poziomu białka N-Myc downregulated gene 1/NDRG1 w tkance guza. Badania farmakokinetyki wykazały dobrą przepuszczalność bariery krew-mózg u myszy ([Lek] = 3,5 µM/osocze i 12,4 µM/mózg 4 godziny po pojedynczej dawce 10 mg/kg i.p.) oraz okres półtrwania w osoczu wynoszący 1,84 godziny u szczurów po pojedynczej dawce i.v. 1 mg/kg.
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędowy
Myc-Max
Główny cel
Homodimer Myc
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Inne uwagi
Hart, J.R., et al. 2014. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.111, 12556.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3