Kluczowe dokumenty
EP6001012310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x boxes (3 in.), (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 5) configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001012310 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 9 półek), Innova U535 (maks. 12 półek), Innova U725 i U725-G (maks. 18 półek), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 18 półek) do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 180 pojemników), Innova U535 (maks. 240 pojemników), Innova U725 i 725-G (maks. 360 pojemników), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 360 pojemników).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)