Kluczowe dokumenty
EP5948000961
Eppendorf® Centrifuge 5920 R G
with rotor S-4xUniversal-large, bucket and tube/plate adapters, AC/DC input 230 V (EU plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
refrigerated
to hold 68 × 15 mL OR 36 × 50 mL conical tubes OR 120 × 13 mm OR
104 × 16 mm blood collection tubes OR 20 × MTP plates OR 4 × DWP plates
with rotor S-4xUniversal-large, bucket and tube/plate adapters
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5948000961
Parametry
13,700 rpm speed
−11 °-40 ° °C temp. range
Opis ogólny
Wirówka 5920 R charakteryzuje się wyjątkowo wysoką pojemnością i wydajnością.
Jej wysoka pojemność do 4 × butelek o pojemności 1000 ml, 28 × płytek PCR lub 196 × probówek okrągłodennych o średnicy 13 mm sprawia, że jest to idealne urządzenie do zastosowań o wysokiej wydajności.
Firma Eppendorf opracowała system Dynamic Compressor Control (DCC). W przeciwieństwie do innych kompresorów, które przełączają się między wydajnością od 0% do 100%, DCC pozwala na stałą i płynną regulację temperatury. Skutkuje to precyzyjną wydajnością chłodzenia, a ustawiona temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie przez cały czas.
Oprócz standardowego programu wstępnego chłodzenia FastTemp, Centrifuge 5920 R posiada opcję oprogramowania o nazwie FastTemp pro. Program ten umożliwia automatyczne chłodzenie wstępne w oparciu o zaprogramowany czas i datę.
FastTemp pro można ustawić na konkretną datę lub jako powtarzające się zdarzenie przez kilka dni w tygodniu. Wystarczy przełączyć wirówkę w tryb gotowości po wyjściu z laboratorium i pozwolić, aby FastTemp pro zajął się wstępnym chłodzeniem rano. To nie tylko bardzo ułatwia obsługę, ale także pozwala zaoszczędzić ponad 90% energii w ciągu nocy.
Centrifuge 5920 R jest wyposażona w funkcję automatycznego rozpoznawania rotora. Funkcja ta wykrywa nowo włożony rotor i automatycznie ogranicza prędkość wirowania do maksymalnej dopuszczalnej wartości dla danego rotora.
Podczas pracy z substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia zaleca się stosowanie aerozoloszczelnych rotorów o stałym kącie obrotu z pokrywami Eppendorf QuickLock lub rotorów z wannami wahadłowymi w połączeniu z pokrywami Eppendorf QuickLock.
> Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
> Solidne, napędzane silnikiem blokady pokryw zapewniają bezpieczną pracę
> Nie jedna, ale dwie sprężyny gazowe podtrzymują pokrywę
> Aerozoloszczelne rotory i wiadra zapobiegają zanieczyszczeniu
Dla ergonomicznej obsługi pokryw firma Eppendorf zaprojektowała system zamykania pokryw Soft-Touch. Nie ma potrzeby używania niepotrzebnej siły podczas zamykania pokrywy wirówki. W połączeniu z niską wysokością otwarcia można z łatwością zamknąć wirówkę.
Centrifuge 5920 R posiada zaawansowany system obsługi, który jest wyposażony w łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu obsługa jest intuicyjna i przyjemniejsza. Wielojęzyczne menu obsługi zawiera 5 przycisków programowych zapewniających łatwy dostęp do rutynowych programów. Aby zapewnić ergonomiczną obsługę pokrywy, firma Eppendorf zaprojektowała system zamykania pokrywy
soft-touch. Nie ma potrzeby używania niepotrzebnej siły podczas zamykania pokrywy wirówki. W połączeniu z niską wysokością otwarcia można z łatwością zamknąć wirówkę.
Centrifuge 5920 R posiada zaawansowany system obsługi, który jest wyposażony w łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu obsługa jest intuicyjna i przyjemniejsza. Wielojęzyczne menu obsługi zawiera 5 przycisków programów, które zapewniają łatwy dostęp
do rutynowych programów.
-
-
-
-
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Rotory i adaptery z wannami wahadłowymi mieszczą probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml
Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie obrotu do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 50 ml Wysoka prędkość wirowania do 21 194 × g (13 000 obr./min.)2 mL do 50 mL
Wysoka prędkość wirowania do 21 194 × g (13 700 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywy
Pokrywa wirówki z miękkim zamknięciem pokrywy
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Kompaktowe wymiary oszczędzają cenne miejsce na stole
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)