Kluczowe dokumenty
EP5948000365
Eppendorf® Centrifuge 5920 R G
AC/DC input 230 V AC, UK plug, incl. rotor S-4x-1000, round buckets and adapter 15/50 mL conical tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Właściwości
CE compliant
refrigerated
to hold 28 50 mL conical tubes
to hold 4 1,000 mL round buckets
to hold 56 15 mL conical tubes
incl. rotor S-4x-1000, round buckets and adapter 15/50 mL conical tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5948000365 (EU)
Parametry
temp. range at -11-40 °C
13700 rpm
21194 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Duża wirówka stołowa 5920 R łączy w sobie niezwykłą pojemność z kompaktową i ergonomiczną konstrukcją. Ma podobne wymiary do konkurencyjnych chłodzonych modeli o pojemności 3 l, ale jest w stanie zaoferować doskonałą pojemność do 4 x 1000 ml lub 52 x 50 ml probówek. Usprawnij wysokowydajne wirowanie i uczyń codzienną pracę przyjemniejszą.
Cechy i korzyści
  • Rotory z koszem obrotowym i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml.
  • Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR lub Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 21,194 × g (13 700 obr./min)
  • Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywki Eppendorf QuickLock umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywek
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
  • Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
  • Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia
  • Funkcja FastTemp pro umożliwia automatyczne wstępne chłodzenie w oparciu o zaprogramowany czas i datę
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Wyłączenie ECO włącza się po 8 godzinach (z możliwością regulacji) nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
  • Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewniająca precyzyjną wydajność chłodzenia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)