Kluczowe dokumenty
EP5943000114
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor S-4xUniversal, incl. universal buckets and 1 L adapters (4x), Eppendorf 1 L bottles (4x), AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000114
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
  • Centrifuge 5910 Ri G
  • refrigerated
  • with touchscreen interface
  • High Speed Solution
  • with rotor FA-6x50
  • 120V, US
Zastosowanie
Centrifugation
Cechy i korzyści
Super versatile multipurpose centrifuge with high capacity for broad range of consumables, refrigerated for temperature sensitive samples
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)