Kluczowe dokumenty
EP5910762003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 9 mL tubes
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910762003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Opis ogólny
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)