EP5895130003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock® rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895130003 (Global)
Parametry
25,062 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5920R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5895130003-1EA | 4061835079605 |