EP5810728002
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 400 mL wide neck bottles, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 400 mL wide neck bottles
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810728002
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)