EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
Holds 180 - 250 mL tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825722000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnym wiadrem Eppendorf 500 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825722000-2EA | 4022536227221 |