Kluczowe dokumenty
EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 2 tubes 7-15 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804771001
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Opis ogólny
  • Na 2 okrągłodenne probówki o pojemności 7-15 ml.
  • Do użytku z rotorem F-34-6-38.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)