EP3124000040
Eppendorf Research® plus Pipette, fixed volume
single-channel, volume 20 μL, yellow
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
yellow
Właściwości
single-channel
mechanical
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3121000040 (Global)
pojemność
20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta mechaniczna Eppendorf Research plus jest wynikiem ponad 60 lat doświadczenia w przenoszeniu cieczy i jest jedną z najczęściej używanych pipet na świecie. Dzięki przełomowej koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept, pipeta Research plus jest bardzo ergonomiczna i chroni zdrowie w laboratorium. Charakteryzuje się niską wagą i niewielkimi siłami roboczymi, jest niezwykle niezawodna, w pełni autoklawowalna i łatwa w użyciu. Dobrze jest wiedzieć, że postępuje się właściwie - wiedząc, że pracuje się z jedną z najbardziej znanych i zaawansowanych pipet na świecie. Sprężynowy stożek końcówki, opcja tymczasowej regulacji, ulepszony wyświetlacz objętości - a wszystko to w lekkiej, w pełni autoklawowalnej pipecie: oto pipeta ręczna Eppendorf Research plus. W 2021 r. jednokanałowe pipety o zmiennej objętości Research plus otrzymały certyfikat ACT Environmental Impact Factor Label od organizacji non-profit My Green Lab. To czyni je dobrym wyborem dla laboratoriów poszukujących bardziej zrównoważonych produktów.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP3124000040-1EA | 4061835302017 |