Key Documents
EP5495506101
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-10x5
used with centrifuge 5425 R
Synonim(y):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495506101
kompatybilność
used with centrifuge 5425 R
Opis ogólny
Lid FA-10x5 (Centr 5425/R)
Zastosowanie
CENTRIFUGATION
Cechy i korzyści
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG