EP5365000028
Eppendorf® SmartBlock Thermoblock
for ThermoMixer®C & ThermoStat C, Holds 4 x 50 mL tubes
Synonim(y):
Eppendorf SmartBlock
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Właściwości
Holds 4 x 50 mL tubes
for ThermoMixer®C & ThermoStat C
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5365000028 (Global)
Parametry
100 °C max. temp.
1000 rpm speed
Opis ogólny
Używasz naczyń o różnych rozmiarach w swoim laboratorium? Elastyczność nigdy nie była tak łatwa. 632 oferuje szeroką gamę bloków SmartBlocks do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, a także płytek (MTP, DWP i płytek PCR 96 / 384) do użytku z 10321 C i 632 ThermoStat C. Wszystkie bloki SmartBlocks są wyposażone w wyjątkowy system 632 QuickRelease, który sprawia, że wymiana bloku jest bardzo szybka i łatwa. Wystarczy nacisnąć dźwignię z przodu bloku i można go wyjąć - bez użycia narzędzi, w ciągu kilku sekund.
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowana konstrukcja bloku zapewnia optymalny transfer temperatury w próbce, co pozwala uzyskać doskonałe wyniki.
- 632 specyficzna dla SmartBlock kalibracja za pomocą zintegrowanej technologii czujników maksymalizuje dokładność i jednorodność temperatury
- Każdy blok SmartBlock jest indywidualnie sprawdzany podczas produkcji pod kątem dokładności temperatury i jest dostarczany wraz z certyfikatem z numerem seryjnym do celów dokumentacji.
- Izolowane termobloki dla ergonomicznej obsługi - nie poparzysz sobie palców (PhysioCare Concept)
- Automatyczne rozpoznawanie bloków dla bezpiecznej obsługi
- Zoptymalizowana konstrukcja bloku gwarantuje maksymalny transfer temperatury do próbki
- Technologia632 QuickRelease umożliwia szybką i prostą wymianę bloków - bez użycia narzędzi
- Ograniczenie do ThermoMixer C i ThermoStat C
Maksymalna częstotliwość mieszania przy użyciu DWP wynosi 2000 obr/min (80°C i więcej: ograniczona do 1000 obr/min)
Maksymalna częstotliwość mieszania przy użyciu pokrywy wynosi 2000 obr/min
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer is a registered trademark of Eppendorf AG
Thermomixer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)