Kluczowe dokumenty
EP4982000322
632 560 M4
starter kit with Combitip Rack, with Combitip assortment pack, 1 ul - 10 ml
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
sterylność
non-sterile
Właściwości
starter kit with Combitip Rack
with Combitip assortment pack
opakowanie
pack of 1 ea (starter kit with Combitip Rack)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4982000322 (US)
zakres pomiaru
1 ul - 10 ml
maksymalna pojemność
10 mL
pojemność
1—10000 μL
Opis ogólny
Dzięki systemowi Repeater M4/Combitip dozowanie objętości odbywa się na zasadzie wyporu. Ciecz jest dozowana bezpośrednio bez poduszki powietrznej, zapewniając zawsze prawidłową objętość niezależnie od gęstości, lepkości i lotności cieczy. Repeater M4 oferuje unikalny zakres objętości od 1 μL do 10 ml i jest jedynym mechanicznym dozownikiem, który dozuje zasysaną ciecz do 100 razy bez ponownego napełniania końcówki. Innowacyjny licznik kroków zapewnia bezbłędną pracę nawet po przerwaniu lub rozproszeniu uwagi podczas procedury dozowania. Całkowicie opróżniony Combitip można łatwo wysunąć jedną ręką za pomocą dźwigni operacyjnej bez bezpośredniego dotykania końcówki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)