Key Documents
EP022822209
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-36-12, non aerosol tight, (36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822209 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG