Kluczowe dokumenty
EP022627122
Eppendorf® Centrifuge 5810/5810R
5810R, refrigerated, with rotor S-4-104, keypad, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 4 750 mL round buckets
keypad
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022627122 (NA)
Parametry
-9-40 °C temp. range
20,913 × g max. RCF
200_14,000 rpm speed
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
70 cm × 61 cm × 35 cm
masa
99 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R, dzięki swojej renomowanej jakości i niezawodności, oferuje najbardziej opłacalne rozwiązanie dla aplikacji o średniej i wysokiej wydajności - teraz i w przyszłości. Łączy w sobie niezwykłą wszechstronność i pojemność zarówno dla probówek, jak i płytek z wyjątkowo kompaktową powierzchnią. Dzięki nowej generacji rotorów pojemność wirówki 5810/5810 R wzrasta do maks. 4 × 750 ml (lub maks. 28 × 50 ml/56 × 15 ml). Jest to najbardziej kompaktowa 3-litrowa wirówka dostępna obecnie na rynku.
Zaprojektowana, aby pasować do każdego laboratorium
Najmniejsza 3-litrowa wirówka na rynku
Niska wysokość otwierania pokrywy do użytku pod półkami
Cicha praca z korzyścią dla środowiska pracy
Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek/rozładunek
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Cechy i korzyści
  • Maks. pojemność: 4 × 750 ml/4 × 4 MTP
  • Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
  • Rotory płytkowe do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
  • Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywy 10316 do łatwej obsługi jedną ręką
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
  • Niewielka wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Dodatkowe funkcje chłodzonej wirówki 5810 R
  • Zakres temperatur od -9 do 40 st. C
  • Funkcja FastTemp do szybkiego chłodzenia wstępnego
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Funkcja ECO wyłącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
  • Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewnia optymalną wydajność chłodzenia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)