EP022492225
Eppendorf® epT.I.P.S.® Sterile, singles
volume 50-1,000 μL, L 71 mm, blue, colorless tip, pkg of 1000 ea (individually packed)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
colorless tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
endotoxin free
opakowanie
pkg of 1000 ea (individually packed)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022492225
Długość
71 mm
pojemność
50-1,000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Do użytku w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i spożywczym, biologii molekularnej i technologii komórkowej
- Numer partii i data ważności na każdym opakowaniu blistrowym
- Każda partia produkcyjna stale kontrolowana przez niezależne laboratorium
- Certyfikaty dla poszczególnych partii dostępne na stronie www.eppendorf.com/certificates
Cechy i korzyści
- Do użytku w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i spożywczym, biologii molekularnej i technologii komórkowej
- Numer partii i data ważności na każdym blistrze
- Każda partia produkcyjna stale kontrolowana przez niezależne laboratorium
- Certyfikaty dla poszczególnych partii dostępne na stronie www.eppendorf.com/certificates
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)