EP022492055
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 50-1,000 μL, L 71 mm, blue, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Polecane produkty
Materiały
blue
colorless tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022492055
Długość
71 mm
pojemność
50-1,000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Standardowe, wysokiej jakości końcówki Eppendorf, 50-1000 µL, 71 mm, niebieskie, bezbarwne, 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek)
- Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
- Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf Quality.
- Końcówki epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
- Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
- Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Cechy i korzyści
- Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki
- Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf Quality.
- Końcówki epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
- Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
- Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)