EP022491741
Eppendorf® epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean
volume 20-300 μL, L 55 mm, orange, colorless tip, pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Długość:
55 mm
pojemność:
20-300 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
RNase free
opakowanie:
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 022491741
Polecane produkty
Materiały
colorless tip
orange
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022491741
Długość
55 mm
pojemność
20-300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Reloads, PCR clean, 20 - 300 µL, 55 mm, pomarańczowe, bezbarwne końcówki, 960 końcówek (10 tacek × 96 końcówek). Zastępuje nr zamówienia. 0030073827.
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu z jednorazowymi stojakami
- Pojemniki uzupełniające można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówek, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipet
Cechy i korzyści
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
- Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)