EP022363379
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 2.0 mL, amber, pkg of 500 ea
Synonim(y):
eppendorfy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Polecane produkty
Materiały
amber
polypropylene (push fit
)
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 30,000 × g
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022363379
pojemność
2.0 mL
Średnica
10.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Probówki Eppendorf Safe-Lock, 2,0 ml, czyste do PCR, bursztynowe (ochrona przed światłem), 500 probówek
- Pokrywka Eppendorf Safe-Lock na zawiasach zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywki podczas inkubacji i przechowywania.
- - 10339: W zależności od wariantu probówki Safe-Lock (patrz instrukcja) wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
- Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, zmiękczaczy lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
- [TM=-"g-Safe"]: Wyjątkowa stabilność wirowania do 25 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
- Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania
- Duża oszroniona pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie
- Zapewniona funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
- Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
- Dostępne również w wersji Eppendorf Quality oraz w klasach czystości 630 i Forensic DNA Grade z certyfikatem partii
- Dostępne również w wariantach Eppendorf Protein LoBind lub Eppendorf DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek.
Cechy i korzyści
Probówki Eppendorf Safe-Lock zapewniają specjalną ochronę przed niezamierzonym otwarciem i całkowicie eliminują ryzyko wycieków podczas inkubacji i przechowywania.
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)