EP0030621301
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
PCR clean, pkg of 80 ea, white polypropylene, V-bottom clear wells
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile; autoclaved
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030621301
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
- 632 Microplate 384/V-PP, 384 dołki ułatwiają procedurę pipetowania oraz pomagają kontrolować i odzyskiwać próbki za pomocą mikropłytki polipropylenowej.
- Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta matrycy 10349 na każdej płytce niewiarygodnie ułatwia identyfikację poszczególnych dołków, przyspiesza proces napełniania i znacznie zmniejsza ryzyko błędów.
- Wysoka przejrzystość jest wyjątkowa i zapewnia, że zawsze można szybko zlokalizować próbki.
- Mikropłytki są również dostępne z materiałem Eppendorf LoBind zapewniającym maksymalny odzysk próbki, gdy dostępna jest tylko ograniczona ilość materiału.
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek dzięki płytkom Eppendorf LoBind. Płytki Eppendorf LoBind zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalnej dwuskładnikowej mieszanki polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalne tempo odzyskiwania próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań lub wrażliwych metod testowania, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Zastosowanie
- Przechowywanie i przygotowanie próbek.
- Testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki.
- Badania przesiewowe składników aktywnych.
- Chemia kombinatoryczna.
- Przechowywanie cDNA lub banków genomowych.
- Analiza białek.
- Genotypowanie.
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów.
- Przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych.
Cechy i korzyści
- Niezrównany, przezroczysty polipropylen (PP) zapewniający lepszą widoczność próbki.
- 10349 Matrix: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście.
- 10351 Konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną pozostałą objętość i doskonałe właściwości mieszania.
- Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamykanie, nawet w przypadku zgrzewania.
- 10339: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g.
- Polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
- Gwarantowana funkcjonalność od -86 °C do 100 °C.
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min).
- Dostępne z kodem kreskowym.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)