EP0030606205
Eppendorf® Microplate 96/U-PP, 96 wells
white polypropylene, round bottom clear wells, PCR clean, sterile, pkg of 240 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
round bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030606205
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Łatwe pipetowanie, sprawdzanie i odzyskiwanie próbek dzięki okrągłodennym mikropłytkom Eppendorf. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta OptiTrack do identyfikacji każdego dołka przyspiesza napełnianie i znacznie zmniejsza ryzyko błędów pipetowania.
Zastosowanie
- przechowywanie i przygotowywanie próbek testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki
- badania przesiewowe składników aktywnych
- chemia kombinatoryczna
- przechowywanie banków cDNA lub genomowych
- analiza białek
- genotypowanie
- przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych
Cechy i korzyści
- Mikropłytki Eppendorf składają się z polipropylenowych studzienek, które poprawiają widoczność próbek. Ponadto polipropylen zapewnia również odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i wysokie temperatury.
- Podniesiona krawędź dołka i gładka powierzchnia ułatwiają bezpieczne uszczelnienie.
- Mikropłytki Eppendorf mogą wytrzymać siły odśrodkowe do sześciu tysięcy razy większe od siły grawitacji.
- Funkcja matrycy OptiTrack umożliwia szybszą identyfikację dołków i redukuje błędy pipetowania.
- Zoptymalizowana geometria dołka RecoverMax minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Mikropłytki Eppendorf działają wydajnie w szerokim zakresie temperatur, od -86 °C do 100 °C.
- Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)