EP0030128672
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
blue plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt (Skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128672
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
150 μm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Płytki632 Twin tec PCR łączą w sobie wyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniające optymalny transfer ciepła do próbki oraz niezwykle wytrzymałe ramy z poliwęglanu zapewniające najwyższą sztywność i odporność na skręcanie.
- Zoptymalizowana krawędź dla kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Wymiary zgodne z zaleceniami SBS (127,76x85,47 mm±0,25 mm).
- Możliwość sztaplowania.
- Osiem otworów w osłonie ułatwia pozycjonowanie i wyjmowanie płytek z bloku termocyklera.
- Niskoprofilowa konstrukcja zwiększa wydajność PCR i umożliwia najwyższą wydajność dla małych objętości próbek.
- Maksymalna objętość dołka 150 μL (w przypadku stosowania z paskami z pokrywką).
- Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca 10349 zapewnia szybszą identyfikację próbki i mniej błędów pipetowania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)