Key Documents
EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
blue plate
conical bottom white wells
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030132505
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
150 μL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG