EP0030129679
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
PCR clean, skirted, yellow, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
yellow wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean skirted
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129679
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
150 μL
kolor
yellow
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)