Kluczowe dokumenty
EP0030127870
632 folia do przechowywania, samoprzylepna
self-adhesive, pkg of 100 ea, PCR clean
Synonim(y):
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
About This Item
Kod UNSPSC:
45131506
NACRES:
NB.35
Właściwości
PCR clean
self-adhesive
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127870
Opis ogólny
Ta samoprzylepna folia do przechowywania jest przeznaczona do użytku z płytkami Eppendorf Standard i Deepwell 96- i 38-dołkowymi (polipropylen).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)