EP0030125193
Eppendorf® Microtube 3810X
capacity 1.5 mL, red, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
cap (push fit)
polypropylene
red
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030125193
pojemność
1.5 mL
maksymalna pojemność
1.5 mL
przydatność
suitable for (g-safe® centrifugation stability)
Opis ogólny
Łatwa do otwierania i zamykania konstrukcja probówek Eppendorf® 3810X zapewnia wygodną, ergonomiczną i niezawodną obsługę jedną ręką. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie próbki, wirowanie czy przechowywanie - probówki Eppendorf® 3810X idealnie wpasują się w Twoje procesy robocze!
Cechy i korzyści
- Pokrywa probówki jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
- Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i skrajne temperatury 10339: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 x g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami
- Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
- Podziałka umożliwiająca wizualną kontrolę pipetowanej objętości
- Szroniona pokrywa i powierzchnia boczna ułatwiająca etykietowanie
- Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C
- Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030125193 | 4065270495648 |