EP0030118650
Eppendorf® Conical Tubes SnapTec 50
Eppendorf quality, non-sterile, capacity 45 mL, pack of 8 × 30 ea
Synonim(y):
Stożkowa rurka wirówki, mikroprobówki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless polypropylene
high-density polyethylene cap (push fit)
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
opakowanie
pack of 8 × 30 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030118650
pojemność
45 mL
Średnica
30 mm
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Zakrętka ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami zapewnia przyjazną dla użytkownika ergonomiczną obsługę, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia
Probówki stożkowe Eppendorf SnapTec 50 do szybkiego otwierania i zamykania w rutynowych protokołach wieloetapowych
Nowość! Probówki stożkowe SnapTec 50 można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 20 minut
Niezawodne i bezpieczne etykietowanie dzięki dużej powierzchni do pisania na probówce oraz płaskiej i jasnej zakrętce
Wysoka stabilność wirowania do 17 000 x g
Precyzyjne wymiary zapewniają maksymalną kompatybilność z rotorami wirówkowymi, mieszadłami i wytrząsarkami
Optymalna widoczność próbki i osadu
Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA. Każda partia jest sprawdzana i certyfikowana pod kątem jakości i czystości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)