EP0030113497
Eppendorf® Conical Tubes with SafeCode system (data matrix code and plain text labels)
non-sterile, screw cap, capacity 50 mL, PCR clean, pack of 20 × 25 ea
Synonim(y):
Stożkowa rurka wirówki, mikroprobówki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
conical bottom
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
neck thread external
opakowanie
pack of 20 × 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030113497
pojemność
50 mL
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Funkcja korekcji błędów ECC 200 umożliwia bezpieczny odczyt kodu przy maksymalnie 25% uszkodzonych kodów
Zakres temperatur: od -86 °C do +121 °C
Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu dla najwyższej czystości próbki
Dostępność od ręki dla wygodnej obsługi
Informacje o probówkach specyficzne dla ID, takie jak numery partii, dostępne cyfrowo za pośrednictwem (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] i na stronie internetowej z obszerną dokumentacją
Bezpośredni import kodów i wszystkich danych do (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] i (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ oprogramowanie] dla wygodnej obsługi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030113497-1EA | 4065271090415 |