MTCC2650W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
conical tube, plastic tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 300 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2650-W
Parametry
15,000 × g speed (max)
pojemność
50 mL
śr. × dł.
29 mm × 117 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)