EP0030089561
Eppendorf® Combitips Advanced
volume 5.0 mL, blue, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Polecane produkty
Materiały
blue
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030089561
pojemność
5.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki Combitips firmy Eppendorf są preferowane podczas pracy z pipetami wielokrotnego dozowania Multipette. Zaawansowane końcówki dozujące Combitips oferują wiele korzyści podczas pracy w nowoczesnym laboratorium dzięki swojej rewolucyjnej konstrukcji. Dzięki zintegrowanemu tłokowi działają one zgodnie z zasadą wyporu i zapewniają dozowanie odpowiedniej objętości cieczy niezależnie od właściwości fizycznych cieczy, z którą pracujesz (np. lepkość, lotność, gęstość, temperatura). Pozwala to na dozowanie z wysoką precyzją niezależnie od właściwości przepływu cieczy, a dzięki hermetycznie zamkniętemu tłokowi, który zapobiega zanieczyszczeniu aerozolami, można bezpiecznie pracować z materiałami radioaktywnymi lub toksycznymi. Firma Eppendorf była pionierem systemu wielokrotnego dozowania Multipette/Combitips w 1978 roku i od tego czasu wielokrotnie go udoskonalała. Był to pierwszy system pipetowania, który umożliwiał użytkownikowi jednokrotne napełnienie końcówki i wielokrotne dozowanie. Koncepcja ta nadal stanowi siłę napędową wydajnej obsługi cieczy i jest narzędziem wybieranym w wielu laboratoriach pracujących z płytkami lub seriami naczyń reakcyjnych. W 2023 r. zaawansowane końcówki do pipet Combitips otrzymały certyfikat ACT ® Environmental Impact Factor od organizacji non-profit My Green Lab ®. To czyni je idealnym wyborem dla laboratoriów poszukujących bardziej zrównoważonych produktów.
Cechy i korzyści
- Zasada bezpośredniego przemieszczania (podobna do strzykawki)
- Wysoka precyzja dozowania niezależnie od właściwości fizycznych cieczy (np. lepkości, lotności, gęstości lub temperatury)
- Zapobiega zanieczyszczeniu aerozolem dzięki hermetycznie zamkniętemu tłokowi, a tym samym zapewnia bezpieczne dozowanie
- Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi
- Szybkie dozowanie długich serii poprzez precyzyjne, powtarzalne dozowanie identycznych objętości (w połączeniu z dozownikami ręcznymi Multipette ®)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)