Kluczowe dokumenty
EP0030089936
Eppendorf® Combitips advanced assortment pack
contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Właściwości:
DNase free
opakowanie:
pack of 1 (1 x each size 25 / 50 mL)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030089936
Właściwości
DNase free
opakowanie
pack of 1 (1 x each size 25 / 50 mL)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030089936
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Combitips advanced assortment pack, contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
Zastosowanie
LIQUID HANDLING
Cechy i korzyści
contains one Combitips® advanced sample of each size and Adapter advanced 25 and 50 mL
Eppendorf Quality
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)