Kluczowe dokumenty
EP0030081072
Eppendorf® BioBased ep Dualfilter T.I.P.S.
new
greener alternative
volume 2—200 μL, sterile, PCR clean, L -55 mm, pkg of 960 ea (10 trays x 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations
opakowanie
pkg of 960 ea (10 trays x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030081072
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA purification: suitable
PCR: suitable
Długość
-55 mm
pojemność
2—200 μL
przydatność
suitable for PCR
suitable for microbiology
suitable for molecular biology
suitable for nucleic acid purification
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Wykorzystaniem odnawialnych surowców". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Biologia molekularna, oczyszczanie DNA, PCR, mikrobiologia, biologia komórki, badania medyczne, badania rolnicze, monitorowanie środowiska, analiza kryminalistyczna
Cechy i korzyści
  • Zmniejsz swój ślad węglowy w laboratorium i przejdź na epT.I.P.S. BioBased w nowych wariantach Eppendorf Reload. Te końcówki do pipet są produkowane z biopolimeru drugiej generacji, w którym 90% surowców pochodzi z zasobów odnawialnych (tj. odpadów i pozostałości z rafinacji olejów roślinnych lub odpadów oleju kuchennego), co pozwala uniknąć stosowania ropy naftowej opartej na paliwach kopalnych.
  • Zmniejsz ilość odpadów laboratoryjnych - używaj Reloadów zamiast stojaków jednorazowych.
  • Zakład produkcyjny Eppendorf posiada certyfikat ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), potwierdzający, że surowce wykorzystywane w zakładzie są "bio-okrągłe". Końcówki do pipet z etykietą ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) - niezależna ocena współczynnika wpływu na środowisko za pośrednictwem organizacji non-profit My Green.
  • Materiał z certyfikatem jakości i czystości.
  • Uzyskaj doskonałą integralność próbki, ponieważ nie są stosowane żadne środki poślizgowe, plastyfikatory ani biocydy Niezależne laboratorium - certyfikaty czystości dla poszczególnych partii można pobrać ze strony internetowej Eppendorf.
  • Ogólne certyfikaty jakości zgodne z normami i ogólnymi elementami jakości Eppendorf.
  • Dostępne w objętościach od 10 µL do 1250 µL Long in Reloads do użytku z epT.I.P.S. Box 2.0.
  • Dostępne jako epT.I.P.S. BioBased Biopur, ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased PCR czyste i sterylne, ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased Biopur.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)